Learn More
Tetra-n-Butylammoniumfluorid, 75 % w/w wäss. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424797 25 g 25 Gramm
11434797 100 g 100 Gramm
11444797 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21261.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Tetrabutylammonium Fluoride is a reactant used for the synthesis of multiple compounds, including conjugated dienoic acid esters, oligoribonucleotides with phosphonate-modified linkages, and triple monoamine reuptake inhibitors, among others. It has proven useful in studying cancer, diabetes, and neurochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrabutylammoniumfluorid ist ein Reaktant, der für die Synthese mehrerer Verbindungen verwendet wird, darunter konjugierte Diensäureester, Oligoribonukleotide mit phosphonatmodifizierten Verbindungen und dreifache Monoamin-Wiederaufnahmehemmer. Es hat sich bei der Untersuchung von Krebs, Diabetes und Neurochemie als nützlich erwiesen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter den empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 429-41-4
Summenformel C16H36FN
Molekulargewicht (g/mol) 261.47
MDL-Nummer MFCD00011747
InChI-Schlüssel FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;Fluorid
SMILES [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium fluoride
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 261.47
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 75% w/w wässrige Lösung