Learn More
Tetra-n-butylammoniumhexafluorophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11403417 25 g 25 Gramm
11413417 100 g 100 Gramm
11423417 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17196.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.35 €
    58.65 € / 25 Gramm
    Sparen 12.70 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3109-63-5 | C16H36F6NP | 387.44 g/mol
Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate is used as a supporting electrolyte in nonaqueous electrochemistry. It is chemically inert, thereby allowing the usage as an inert electrolyte with potential range. It enhances the performance of single-layer organic light emitting diodes (OLEDs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetra-n-Butylammoniumhexafluorophosphat wird als Stützelektrolyt in der nichtwässrigen Elektrochemie eingesetzt. Es ist chemisch inert und ermöglicht so die Verwendung als inerter Elektrolyt mit Potentialbereich. Es verbessert die Leistung von einschichtigen organischen Leuchtdioden (OLED).
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Acetonitril und Tetrhydrofuran.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3109-63-5
Summenformel C16H36F6NP
Molekulargewicht (g/mol) 387.44
MDL-Nummer MFCD00011748
InChI-Schlüssel BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium hexafluorophosphate, tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammonium hexafluorophosphate v, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, acmc-1ahjo, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hexafluorophosphate, ksc225q6r, tetrabutylammoniumhexafluorophosphate, tetrabutylazanium hexafluorophosphate
PubChem CID 165075
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 242°C to 248°C
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NPF6
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,acetonitrile and tetrhydrofuran.
IUPAC-Name hexafluoro-λ⁵-phosphanuide; tetrabutylazanium
Formelmasse 387.44
Reinheit (%) 98%