Learn More
Tetra-n-butylammoniumhydrogensulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497946 50 g 50 Gramm
11407956 250 g 250 Gramm
11487946 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14047.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.59 €
    45.65 € / 50 Gramm
    Sparen 9.94 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339.54 g/mol
Phase transfer catalyst Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate shows antibacterial properties due to the presence of the quaternary amine and the counter ion. It serves as a phase-transfer catalyst, surface-active agent, solvent, intermediate, active ingredient for conditioners, antistatic agent, detergent sanitizers, softener for textiles and paper products, emulsifying agents and pigment dispersers. It is used as an efficient catalyst in the N-alkylation reactions of benzanilides, cyclization of beta-amino acids to beta-lactams, conversion of nitriles to amides, dehydrohalogenation of aryl 2-haloethyl ethers to give vinyl ethers and in the oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phasentransferkatalysator Tetra-n-butylammoniumhydrogensulfat zeigt antibakterielle Eigenschaften durch Vorhandensein des quartären Amins und des Gegenions. Es dient als Phasentransferkatalysator, oberflächenaktives Mittel, Lösungsmittel, Zwischenprodukt, Wirkstoff für Konditionierer, Antistatikum, Reinigungsmitteldesinfektionsmittel, Weichmacher für Textilien und Papierprodukte, Emulgatoren und Pigmentdispergiermittel. Es wird als effizienter Katalysator in den N-Alkylierungsreaktionen von Benzaniliden, der Cyclisierung von Beta-Aminosäuren zu Beta-Lactamen, der Umwandlung von Nitrilen zu Amiden, der Dehydrohalogenierung von Aryl 2-Halogenethylethern zu Vinylethern und der Oxidation von Alkoholen eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32503-27-8
Summenformel C16H37NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 339.54
MDL-Nummer MFCD00011637
InChI-Schlüssel SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
IUPAC-Name Schwefelwasserstoff;tetrabutylazanium
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 339.54
Reinheit (%) 97%