Learn More
Tetra-n-Butylammoniumhydroxid, 40 % w/w wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367845
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11367845
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02809.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aq. solution is used as a phase-transfer catalyst in organic synthesis especially for alkylation and condensation reactions. It is used as a curing accelerator for epoxy resins. It is also used in preparation of dichlorocarbene from chloroform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetra-n-Butylammoniumhydroxid, 40 % w/w wässrige Lösung wird als Phase-Transfer-Katalysator in der organischen Synthese insbesondere für Alkylierung und Kondensationsreaktionen verwendet. Es wird als Härtungsbeschleuniger für Epoxidharze verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Dichlorocarben aus Chloroform verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren und korrodiert Metall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2052-49-5
Summenformel C16H37NO
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
MDL-Nummer MFCD00009425
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium hydroxide
Dichte 0.99
pH 14.0
Flammpunkt None
Geruch Amine-like
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NOH
Brechungsindex 1.408
Menge 50 g
UN-Nummer UN3267
Beilstein 3571228
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
IUPAC-Name Tetrabutylammonium-Hydroxid
Formelmasse 259.48
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% w/w wässrige Lösung
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetra-n-butylammonium hydroxide