Learn More
Tetra-n-Butylammoniumhydroxid, 40 % w/w wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aq. solution is used as a phase-transfer catalyst in organic synthesis especially for alkylation and condensation reactions. It is used as a curing accelerator for epoxy resins. It is also used in preparation of dichlorocarbene from chloroform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tetra-n-Butylammoniumhydroxid, 40 % w/w wässrige Lösung wird als Phase-Transfer-Katalysator in der organischen Synthese insbesondere für Alkylierung und Kondensationsreaktionen verwendet. Es wird als Härtungsbeschleuniger für Epoxidharze verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Dichlorocarben aus Chloroform verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren und korrodiert Metall.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetra-n-butylammonium hydroxide |
| Dichte | 0.99 |
| pH | 14.0 |
| Flammpunkt | None |
| Geruch | Amine-like |
| Strukturformel | [CH3(CH2)3]4NOH |
| Brechungsindex | 1.408 |
| Menge | 1000 g |
| UN-Nummer | UN3267 |
| Beilstein | 3571228 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetra-n-butylammonium hydroxide