Learn More
Tetra-n-Butylphosphonijodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492857 50 g 50 Gramm
11402867 250 g 250 Gramm
11482857 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15484.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 311-28-4 | C16H36IN | 369.38 g/mol
Tetra-n-butylammonium iodide is used as a catalyst for methylation and benzylation of alcohols with dimethyl sulfate and benzyl bromide respectively. It is a useful source of iodide anion and involved in the preparation of neopentyl iodides from the triflates. It is also used in the preparation of novel quaternary amines, which serve as an antibacterial agent in the rise of drug-resistant bacteria. It acts as a phosphonium reversible inhibitors of cholinesterases. It is associated with boron trifluoride diethyl¬ etherate and used in the cleavage of ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetra-n-Butylammoniumiodid wird als Katalysator für die Methylierung und Benzylierung von Alkoholen mit Dimethylsulfat bzw. Benzylbromid verwendet. Es ist eine nützliche Quelle für Jodidanion und an der Herstellung von Neopentyljodiden aus Triflaten beteiligt. Es wird auch bei der Herstellung neuartiger quartärer Amine verwendet, die als antibakterielles Mittel beim Wachstum von medikamentenresistenten Bakterien dienen. Es wirkt als reversibler Phosphonium-Inhibitor von Cholinesterasen. Es ist mit Bortrifluorid-Diethyl-Etherat assoziiert und wird bei der Spaltung von Ethern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol. Unlöslich in Benzol.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 311-28-4
Summenformel C16H36IN
Molekulargewicht (g/mol) 369.38
MDL-Nummer MFCD00011636
InChI-Schlüssel DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium iodide, tetra-n-butylammonium iodide, tbai, tetrabutylazanium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid, tetrabutyl ammonium iodide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid czech, tetrabutylammonium ion iodide
PubChem CID 67553
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;iodid
SMILES [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium iodide
Schmelzpunkt 142°C to 148°C
Menge 50 g
Beilstein 3916152
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol. Insoluble in benzene.
Formelmasse 369.38
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium iodide