Learn More
Tetra-n-Butylblei, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11438680
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438680 5 g 5 Gramm
11428680 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11438680 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 057129.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1920-90-7
Summenformel C16H36Pb
Molekulargewicht (g/mol) 435.664
MDL-Nummer MFCD00015226
InChI-Schlüssel KDQHJGWPOQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbane, tetrabutyl, tetra-n-butyllead, lead tetra-n-butyl, tetra-n-butyl lead, lead tetrabutyl, phthalocyanine, ferric, kdqhjgwpoqncmi-uhfffaoysa
PubChem CID 15978
IUPAC-Name Tetrabutylplumban
SMILES CCCC[Pb](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butyllead
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.324 g/mL
Siedepunkt 140°C (1 mmHg)
Flammpunkt 140°C (284°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]4Pb
Brechungsindex 1.5119
Menge 5 g
UN-Nummer UN3282
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 435.66
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig, kann Niederschlag enthalten