Learn More
Tetra-n-Butylphosphoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11433940
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11433940 25 g 25 Gramm
11424213 100 g 100 Gramm
11434213 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11433940 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10868.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3115-68-2 | C16H36BrP | 339.342 g/mol
Tetra-n-butylphosphonium bromide is used as a phase-transfer catalyst at high temperatures, at which nitrogen analogues tend to undergo elimination e.g. as catalyst for the dealkoxycarbonylation of malonates and β-keto esters by heating in stearic acid. used as an ionic liquid solvent in the regioselective O-alkylation of C/O ambident nucleophiles. It is a synthetic reagent used in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetra-n-Butylphosphoniumbromid wird bei hohen Temperaturen zur Phasentransferkatalyse verwendet, bei der in der Regel Stickstoff-Analoga eliminiert werden, z. B. als Katalysator für die Dealkoxycarbonylierung von Malonaten und ß-Keto-Estern durch Erhitzen in Stearinsäure. Wird als ionisches Flüssiglösungsmittel in der regioselektiven O-Alkylierung von C/O-ampidenten Nukleophilen verwendet. Es ist ein synthetisches Reagenz, das in der Proteomikforschung verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (70 g/100 ml)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3115-68-2
Summenformel C16H36BrP
Molekulargewicht (g/mol) 339.342
MDL-Nummer MFCD00011853
InChI-Schlüssel RKHXQBLJXBGEKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylphosphonium bromide, tetra-n-butylphosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide, px 4b, tetra butyl phosphonium bromide, tetrabutylphosphoniumbromide, tetrabutylphosphanium bromide, tetrabutyl phosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide 1:1, acmc-1clh3
PubChem CID 76564
IUPAC-Name Tetrabutylphosphonium; Bromid
SMILES CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Flammpunkt 290°C (554°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]4PBr
Menge 25 g
UN-Nummer UN3464
Beilstein 4160474
Formelmasse 339.35
Reinheit (%) 99%