Learn More
Tetra-n-Butylphosphonijodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442818 25 g 25 Gramm
11432818 5 g 5 Gramm
11452818 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442818 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16792.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3115-66-0 | C16H36IP | 386.34 g/mol
Tetra-n-butylphosphonium iodide is used as phase transfer catalysts, antistatic agents, curing agents for epoxy resins, flame retardants, detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetra-n-Butylphosphoniumiodid wird als Phasentransferkatalysator, Antistatikum, Härtungsmittel für Epoxidharze, Flammschutzmittel und Reinigungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei 4 °C lagern. Dunkel lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3115-66-0
Summenformel C16H36IP
Molekulargewicht (g/mol) 386.34
MDL-Nummer MFCD00050246
InChI-Schlüssel CCIYPTIBRAUPLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylphosphonium iodide, tetra-n-butylphosphonium iodide, phosphonium, tetrabutyl-, iodide, tetrabutylphosphanium iodide, acmc-1crr0, wln: 4p4&4&4 &i, phosphonium,tetrabutyl-, iodide 1:1
PubChem CID 201022
IUPAC-Name Tetrabutylphosphanium;iodid
SMILES [I-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylphosphonium iodide
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Strukturformel [CH3(CH2)3]4PI
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 386.34
Reinheit (%) 98%