Learn More
Tetra-n-Butylphosphonijodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11355109 25 g 25 Gramm
11345109 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355109 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17589.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2138-24-1 | C24H52IN | 481.591 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2138-24-1
Summenformel C24H52IN
Molekulargewicht (g/mol) 481.591
MDL-Nummer MFCD00041981
InChI-Schlüssel VRKHAMWCGMJAMI-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrahexylammonium iodide, tetra-n-hexylammonium iodide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, iodide, tetrahexylazanium iodide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, iodide 1:1, acmc-209fjk, tetrahexyl ammonium iodide, tetra-n-hexyl ammonium iodide, ammonium, tetrahexyl-, iodide, 1-hexanaminium,n,n-trihexyl-, iodide
PubChem CID 75056
IUPAC-Name Tetrahexylazanium;iodid
SMILES CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC.[I-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetra-n-hexylammonium iodide
Schmelzpunkt 99°C to 105°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Formelmasse 481.59
Reinheit (%) 99%