Learn More
Tetra-n-Octylammoniumbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402757
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11402757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14929.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14866-33-2 | C32H68BrN | 546.807 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Tetra-n-octylammoniumbromid ist mit Benzethoniumchlorid verbunden und wird als Desinfektionsmittel, in der Oberflächenbehandlung und als Konservierungsmittel in Krankenhäusern und Industrie eingesetzt. Es wird als Tensid bei der Synthese von blau-leuchtenden Silizium-Nanopartikeln verwendet, um eine einheitliche Partikelgröße zu erhalten. Es wird als kationisches Additiv bei der Herstellung von Membranen unter Verwendung von Cyclam-Derivat 1,4,8,11-tetra(n-octyl)1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan als Ionphor und Dibutylphthalat als Weichmacher verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dichlormethan, Chloroform, Aceton und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14866-33-2
Summenformel C32H68BrN
Molekulargewicht (g/mol) 546.807
MDL-Nummer MFCD00011863
InChI-Schlüssel QBVXKDJEZKEASM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraoctylammonium bromide, tetra-n-octylammonium bromide, tetraoctylazanium bromide, tetraoctyl ammonium bromide, 1-octanaminium, n,n,n-trioctyl-, bromide, unii-52qw29owoc, 52qw29owoc, tetra n-octyl ammonium bromide, acmc-1bvth, tetra-octylammonium bromide
PubChem CID 2734117
IUPAC-Name Tetraoctylazanium;bromid
SMILES CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-octylammonium Bromide
Schmelzpunkt 94°C to 99°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 10 g
Beilstein 4169176
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dichloromethane,chloroform,acetone and methanol.
Formelmasse 546.81
Reinheit (%) ≥98%