Learn More
Tetra-N-Octylammoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30009976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009976 100 mg 100 Milligramm
30009557 500 mg 500 Milligramm
30008487 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009976 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT305888100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16829-91-7
Summenformel C32 H68 N . I
Molekulargewicht (g/mol) 593.793
Synonym N,N,N-trioctyl-1-Octanaminium iodide (1:1), N,N,N-trioctyl-1-Octanaminium iodide (9CI), tetraoctyl-Ammonium iodide (8CI), Tetraoctylammonium iodide (6CI)
IUPAC-Name Tetraoctylazanium; Jodid
SMILES [I-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-N-octylammonium Iodide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C32H68N.HI/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 593.44