Learn More
Tetra-n-pentylammoniumiodid, 98%
Artikelnummer. 11398955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398955 25 g 25 Gramm
11388955 5 g 5 Gramm
11308965 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398955 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14088.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2498-20-6 | C₂₀H₄₄IN | 425,483 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2498-20-6
Summenformel C20H44IN
Molekulargewicht (g/mol) 425.483
MDL-Nummer MFCD00041980
InChI-Schlüssel FBLZDUAOBOMSNZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapentylammonium iodide, tetraamylammonium iodide, tetra-n-pentylammonium iodide, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, iodide 1:1, tetrapentylazanium iodide, tetra-n-amylammonium iodide, tetraamylammoniumjodid, tetraamylammoniumiodide, acmc-209ggb, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, iodide
PubChem CID 17248
IUPAC-Name tetrapentylazanium;iodid
SMILES CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC.[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-pentylammonium iodide
Schmelzpunkt 135°C to 139°C
Strukturformel [CH3(CH2)4]4NI
Menge 25 g
Beilstein 3917412
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 425.49
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke