Learn More
Tetra-N-Propylammoniumperrhutenat(VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420328 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11420328 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24511.88
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 114615-82-6 | C12H36NO4Ru | 359.49 g/mol
Tetra-n-propylammonium perruthenate a catalytic oxidant used in conjunction with N-methylmorpholine N-oxide for oxidation of primary & secondary alcohols to aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetra-n-Propylammoniumperruthenat ist ein katalytisches Oxidationsmittel, das in Verbindung mit N-Methylmorpholin-N-oxid zur Oxidation von primären & sekundären Alkoholen zu Aldehyden und Ketonen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Wärme, organischen Materialien, Metallpulver und Wärme lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
Schmelzpunkt 160°C (decomposition)
CAS 114615-82-6
Menge 2.5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Summenformel C12H36NO4Ru
Strukturformel (CH3(CH2)2)4NRuO4
MDL-Nummer MFCD00074914
UN-Nummer UN1479
Synonym 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
Löslichkeitsinformationen Insoluble aq. soln..
InChI-Schlüssel HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.[Ru].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
IUPAC-Name tetrapropylazanium tetrahydrate ruthenium
Molekulargewicht (g/mol) 359.49
PubChem CID 127020979
Formelmasse 351.43
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-propylammonium perruthenate (VII)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrapropylammoniumperruthenate