Learn More
Tetraacetoxymethyl Bis(2-aminoethyl) Ether N,N,N’,N’-Tetraacetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30412979
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30412979 50 mg
30411730 10 mg
30409572 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30412979 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT20000050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 887407-56-9
Summenformel C24H36N2O17
Molekulargewicht (g/mol) 624.55
IUPAC-Name 2-[carboxymethyl-[1,4-diacetyloxy-3-[1,4-diacetyloxy-3-[bis(carboxymethyl)amino]butan-2-yl]oxybutan-2-yl]amino]acetic acid
SMILES CC(=O)OCC(OC(COC(=O)C)C(COC(=O)C)N(CC(=O)O)CC(=O)O)C(COC(=O)C)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraacetoxymethyl Bis(2-aminoethyl) Ether N,N,N',N'-Tetraacetic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H36N2O17/c1-13(27)39-9-17(25(5-21(31)32)6-22(33)34)19(11-41-15(3)29)43-20(12-42-16(4)30)18(10-40-14(2)28)26(7-23(35)36)8-24(37)38/h17-20H,5-12H2,1-4H3,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)
Formelmasse 624.2014