Learn More
Tetraamminepalladium(II)-Chlorid-Monohydrat, 99.9 % (Metallbasis), Pd 39 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11331668 2 g 2 Gramm
11341668 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011036.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13933-31-8 | Cl2H14N4OPd | 263.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13933-31-8
Summenformel Cl2H14N4OPd
Molekulargewicht (g/mol) 263.46
MDL-Nummer MFCD00151033
InChI-Schlüssel WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name palladium(2+) tetraamine hydrate dichloride
SMILES N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
Schmelzpunkt 120°C (decomposition)
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.91 g/mL
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 2 g
UN-Nummer UN3077
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 263.45 (245.43 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 39 % min
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate