Learn More
Tetraamminplatin(II)-chlorid.Hydrat, 99.995 %, (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10189919 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10189919
Marke: Thermo Scientific Acros 437000050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108374-32-9 | Cl2H12N4Pt | 334.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108374-32-9
Summenformel Cl2H12N4Pt
Molekulargewicht (g/mol) 334.11
MDL-Nummer MFCD00149947
InChI-Schlüssel KHCPSOMSJYAQSY-UHFFFAOYSA-L
Synonym platinum 4+ ion hydrate hydrochloride tetraazanide
IUPAC-Name platinum(2+) tetraamine dichloride
SMILES N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.995%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 334.11
Reinheit (%) 99.995%
Güte Spurenmetallbasis
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.