Learn More
Tetraamminplatin(II)-chlorid-Monohydrat, Premion™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376967
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11376967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010836.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13933-33-0 | Cl2H14N4OPt | 352.12 g/mol
Tetraammineplatinum(II) chloride is used as a catalyst in the chemical synthesis and a precursor for platinum catalysts. This complex has pharmaceutical applications and used in proteomics research. It is used in the preparation of Pt catalysts supported on reduced graphite oxide (RGO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13933-33-0
Summenformel Cl2H14N4OPt
Molekulargewicht (g/mol) 352.12
MDL-Nummer MFCD00149947
InChI-Schlüssel GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Synonym azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride
PubChem CID 21946612
IUPAC-Name Azan; Platin(2+); Dichlorid; Hydrat
SMILES N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate
Schmelzpunkt 250°C (dec.)
Farbe Weiß bis cremefarben
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 352.13 (334.11 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.995%
Güte Premion
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.74g/mL