Learn More
Tetraamminplatin(II)-Nitratlösung, Pt 3 bis 4 % w/w (enth. PT), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345919
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11345919
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012167.NJ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 20634-12-2 | H12N6O6Pt | 387.22 g/mol
Tetraammineplatinum(II) nitrate is widely utilized as a precursor to bimetallic Pt/Zn catalysts for the selective hydrogenation of crotonaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 20634-12-2
Summenformel H12N6O6Pt
Molekulargewicht (g/mol) 387.22
MDL-Nummer MFCD00011624
InChI-Schlüssel RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
PubChem CID 146543
IUPAC-Name platinum(2+) tetraamine dinitrate
SMILES N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Tetraammineplatinum(II) nitrate solution
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 0.5 g
Strukturformel (NH3)4Pt(NO3)2
UN-Nummer UN3218
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 387.21
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 3 bis 4% w/w (Anteil Pt)
Dichte 1.05g/mL
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado