missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-Tetrabenazin (>75 % ee), TRC

Artikelnummer. 30421690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421690 25 mg
30414328 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30421690 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT28402325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1026016-84-1
Summenformel C19H27NO3
Molekulargewicht (g/mol) 317.42
Synonym (3S,11bS)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one, (-)-TBZ, (-)-Tetrabenazine, (3S,11bS)-TBZ, (3S,11bS)-Tetrabenazine
IUPAC-Name (3S,11bS)-9,10-Dimethoxy-3-(2-Methylpropyl)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydrobenzo[a]Quinolizin-2-one
SMILES COc1cc2CCN3C[C@H](CC(C)C)C(=O)C[C@H]3c2cc1OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (-)-Tetrabenazine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m0/s1
Formelmasse 317.1991
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.