Learn More
Tetrabenazine Racemate, MedChemExpress
Beschreibung
Tetrabenazine Racemate (Ro 1-9569 Racemate) is a selective and reversible inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT-2).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrabenazine Racemate |
| CAS | 718635-93-9 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H27NO3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Ro 1-9569 Racemate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (157.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C2C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 317.42 |
| Mehr anzeigen |