Learn More
Tetrabenzylpyrophosphat, TRC
Artikelnummer. 30428677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30428677 2.5 g 2.50 Gramm
30412593 1 g -
30424115 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428677 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2894502.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 990-91-0
Summenformel C28 H28 O7 P2
Molekulargewicht (g/mol) 538.47
Synonym Diphosphoric Acid P,P,P',P'-Tetrakis(phenylmethyl) Ester, Benzyl Pyrophosphate, Tetrabenzyl Diphosphate
IUPAC-Name Dibenzyl-Bs(phenylmethoxy)phosphorylphosphat
SMILES O=P(OCc1ccccc1)(OCc2ccccc2)OP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabenzyl Pyrophosphate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C28H28O7P2/c29-36(31-21-25-13-5-1-6-14-25,32-22-26-15-7-2-8-16-26)35-37(30,33-23-27-17-9-3-10-18-27)34-24-28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
Formelmasse 538.131