Learn More
Tetrabromphenolphthaleinethylester, ACS Reagenz, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11935141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11935141 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11935141 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445890010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
CAS 1176-74-5
Schmelzpunkt 208.0°C to 211.0°C
Summenformel C22H13Br4KO4
Menge 1 g
Merck Index 15, 9331
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: negligible.
InChI-Schlüssel WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
IUPAC-Name Kalium 2,6-Dibromo-4-[(3,5-Dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)[2-(Ethoxycarbonyl)phenyl]methyl]benzen-1-olat
Molekulargewicht (g/mol) 700.06
Formelmasse 661.96
Güte ACS-Reagenz