Learn More
Tetrabromphthalanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440388 500 g 500 Gramm
11430388 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440388 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24550.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 632-79-1 | C8Br4O3 | 463.701 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-79-1
Summenformel C8Br4O3
Molekulargewicht (g/mol) 463.701
MDL-Nummer MFCD00005919
InChI-Schlüssel QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12443
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrabrom-2-benzofuran-1,3-dion
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabromophthalic anhydride
Schmelzpunkt 274°C to 280°C
Dichte 2.87
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 18908
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym tetrabromophthalic anhydride, bromphthal, firemaster pht 4, phthalic anhydride, tetrabromo, bromophthal, tetrabromophthalic acid anhydride, firemaster pht4, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo, 4,5,6,7-tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, pht 4
Formelmasse 463.7
Reinheit (%) 98%