Learn More
Tetrabromophthalsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30427698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427698 5 g
30420781 100 g
30410762 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427698 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2911805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-79-1
Summenformel C8 Br4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 463.6998
Synonym Phthalic anhydride, tetrabromo- (6CI,7CI,8CI), 4,5,6,7-Tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, 3,4,5,6-Tetrabromophthalic anhydride, 4,5,6,7-Tetrabromoisobenzofuran-1,3-dione, Bromphthal, FG 4000, FireMaster PHT 4, NSC 4874, PHT 4, RB 49, Saytex RB 49, Tertrabromophthalic anhydride, Tetrabromophthalic acid anhydride, Tetrabromophthalic anhydride
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrabrom-2-benzofuran-1,3-dion
SMILES Brc1c(Br)c(Br)c2C(=O)OC(=O)c2c1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabromophthalic anhydride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8Br4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
Formelmasse 459.6581