Learn More
Tetrabromthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459913 100 g 100 Gramm
11439913 5 g -
11449913 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459913 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13009.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3958-03-0 | C4Br4S | 399.72 g/mol
Tetrabromothiophene, holds wide applications in organic electronics and photonics. It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrabromothiophene, holds wide applications in organic electronics and photonics. Diese Säure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Fern von starken Basen und starken Oxidationsmitteln aufbewahren. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3958-03-0
Summenformel C4Br4S
Molekulargewicht (g/mol) 399.72
MDL-Nummer MFCD00005419
InChI-Schlüssel AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromothiophene, perbromothiophene, thiophene, tetrabromo, tetrabromthiophen, 2,3,4,5-tetrabromo-thiophene, pubchem7661, acmc-1ae1j, 2,4,5-tetrabromothiophene, ksc491i3p, 2,3,4,5-tetrabromothiophen
PubChem CID 77565
IUPAC-Name 2,3,4,5-TetraBromthiophen
SMILES C1(=C(SC(=C1Br)Br)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabromothiophene
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Siedepunkt 324°C to 327°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 383664
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formelmasse 399.72
Reinheit (%) 99%