Learn More
Tetrabutylammoniumazid, TRC
Artikelnummer. 30456979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456979 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456979 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3108355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium Azide
CAS 993-22-6
Summenformel C16H36N4
Menge 5 g
Synonym 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','azide (1:1) (ACI), 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','azide (9CI), Ammonium','tetrabutyl-','azide (8CI), Tetrabutylammonium azide (6CI','7CI), Tetra-n-butylammonium azide, Tetrabutylammonium nitride
InChI-Formel InChI=1S/C16H36N.N3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N-]=[N+]=[N-]
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;azid
Molekulargewicht (g/mol) 284.48
Formelmasse 284.294