Learn More
Tetrabutylammoniumchlorid, 95 %, techn., enthält auch Bromid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10614662 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10614662 100 g Glasflasche 100 Gramm
10532391 5 g Glasflasche 5 Gramm
10624852 25 g Glasflasche 25 Gramm
10792924 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10614662 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 174121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00 €
    185.65 € / 100 Gramm
    Sparen 27.35 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1112-67-0 | C16H36ClN | 277.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1112-67-0
Summenformel C16H36ClN
Molekulargewicht (g/mol) 277.92
MDL-Nummer MFCD00011635
InChI-Schlüssel NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium chloride, tetrabutyl ammonium chloride, tetra-n-butylammonium chloride, tbac, tetrabutylazanium chloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tetrabutylammoniumchloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1, n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride
PubChem CID 70681
ChEBI CHEBI:51988
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;chlorid
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium chloride
Namenshinweis Also contains bromide
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NCl
Menge 100 g
Beilstein 04, III, 292
Fieser 06,565; 07,353; 17,363
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 277.92
Reinheit (%) 95%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium chloride (contains also bromide)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium chloride