Learn More
Tetrabutylammoniumchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrabutylammonium Chloride |
| CAS | 1112-67-0 |
| Summenformel | C16H36ClN |
| Menge | 25 g |
| Synonym | N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Chloride, TBAC, TBAC 100, Tetra-n-butylammonium Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| IUPAC-Name | Tetrabutylazanium;chlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 277.92 |
| Formelmasse | 277.2536 |