Learn More
Tetrabutylammoniumfluorid (1,0 M in THF), TRC
Artikelnummer. 30415801
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415801 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415801 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29123525ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium Fluoride
CAS 429-41-4
Summenformel C16H36FN
Menge 25 mL
Synonym Tetrabutylammonium Fluoride, TBAF, N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Fluoride
InChI-Formel InChI=1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;Fluorid
Molekulargewicht (g/mol) 261.46
Formelmasse 261.2832
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M