Learn More
Tetrabutylammoniumfluorid, 1 M-Lösung in THF, mit ca. 5 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378480 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 ml
100 ml
500 ml
2,5 l
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10378480 5 ml 5 Milliliter
10676402 100 ml 100 Milliliter
10686402 500 ml 500 Milliliter
11905451 2,5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10378480 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 201950050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium fluoride
Namenshinweis 1M Solution in THF, Containing ca 5% Water
CAS 429-41-4, 109-99-9, 7732-18-5
Summenformel C16H36FN
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NF
MDL-Nummer MFCD00011747
Fieser 04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,363
Dichte 0.8870g/mL
Synonym tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
InChI-Schlüssel FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;Fluorid
Molekulargewicht (g/mol) 261.47
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
Formelmasse 261.46
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 0.887
Menge 5 ml
Flammpunkt −17°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.