Learn More
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503921 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10503921 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10593911 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10743551 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10397820 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10503921 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 168382500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00 €
    224.00 € / 250 Gramm
    Sparen 15.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32503-27-8
Summenformel C16H37NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 339.54
MDL-Nummer MFCD00011637
InChI-Schlüssel SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
IUPAC-Name Schwefelwasserstoff;tetrabutylazanium
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 168.0°C to 172.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NHSO4
Menge 250 g
Fieser 06,565; 07,354; 13,94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >50%.
Formelmasse 339.53
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.