Learn More
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, TRC
Artikelnummer. 30411289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411289 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411289 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT289220500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium Hydrogensulfate
CAS 32503-27-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C16 H36 N . H O4 S
Menge 500 g
Synonym N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Sulfate, Tetrabutyl-ammonium Sulfate, Tetrabutylammonium Hydrogen Sulfate, TBAHS-MB, Tetra-n-butylammonium Hydrogen Sulfate, Tetrabutylammonium Bisulfate, Tetrabutylammonium Hydrosulfate
InChI-Formel InChI=1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Schwefelwasserstoff;tetrabutylazanium
Molekulargewicht (g/mol) 339.5343
Formelmasse 339.2443
Reinheit (%) >95