Learn More
Tetrabutylammoniumhydroxid-Lösung, 0.1 M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072282 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15627360
Marke: Honeywell-Fluka 86891250ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Volumetrisch, 0.1 M (C4H9)4NOH (Isopropanol/Methanol (10:1 V/V)), für die Titration in nicht wässrigem Medium
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2052-49-5
Summenformel C16H37NO
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
MDL-Nummer MFCD00009425
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Tetrabutylammoniumhydroxid, Tetra-n-Butyl-Ammoniumhydroxid, Tetrabutylammonium-Hydroxid, 1-Butanamin, n,n,n-Tributyl-, Hydroxid, Ammonium, Tetrabutyl-, Hydroxid, n,n,n-Tributyl-1-Butanaminiumhydroxid, 1-Butanamin, n,n,n-Tributyl-, Hydroxid 1: 1, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammoniumhydroxid-Lösung
Flammpunkt 15 °C (59 °F)
Strukturformel CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Menge 250 ml
UN-Nummer UN1992
Beilstein 3571228
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;hydroxid
Formelmasse 259.47 mol