Learn More
Tetrabutylammoniumtribromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrabutylammonium Tribromide |
| CAS | 38932-80-8 |
| Summenformel | C16H36Br3N |
| Menge | 25 g |
| Synonym | N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Bromide, N,N,N,N-Tetrabutylammonium Tribromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H36N.Br3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Br[Br-]Br |
| Molekulargewicht (g/mol) | 482.18 |
| Formelmasse | 479.0398 |