Learn More
Tetrabutylphosphoniumhydroxid (40% in Wasser), TRC
Artikelnummer. 30417179
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417179 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417179 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT28256010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylphosphonium Hydroxide
CAS 14518-69-5
Summenformel C16 H36 P . H O
Menge 10 g
Synonym Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (1:1), Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (8CI,9CI), Tetrabutylphosphonium hydroxide (6CI,7CI), Tetra-n-butylphosphonium hydroxide
InChI-Formel InChI=1S/C16H36P.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
SMILES [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-Name Tetrabutylphosphonium; Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 276.438
Formelmasse 276.258
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 %