Learn More
Tetrabutylphosphoniumhydroxid, 40 Gew.%, Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11955871 100 mL Kunststoffflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11955871 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 395031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 €
    124.00 € / 100 Milliliter
    Sparen 9.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylphosphonium hydroxide
CAS 14518-69-5, 7732-18-5
Schmelzpunkt 15.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9990g/mL
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C16H37OP
MDL-Nummer MFCD00068456
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.999
Synonym tetrabutylphosphonium hydroxide, tbph, tetrabutylphosphonium hydroxide solution, phosphonium,tetrabutyl-, hydroxide 1:1, phosphonium, tetrabutyl-, hydroxide 1:1, acmc-1c8ln, tetrabutylphosphoniumhydroxide, tetrabutylphosphanium hydroxide, tetra-n-butylphosphonium hydroxide w/w aq. soln., tetrabutylphosphonium hydroxide solution, 40 wt. % in h2o
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
InChI-Schlüssel DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-Name Tetrabutylphosphonium; Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 276.45
PubChem CID 84487
Formelmasse 276.44
Reinheit (%) 37.5 to 42.5%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylphosphonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.