Learn More
Tetracarbonyldi-μ-chlorodirhodium(I), Rh 50.1–52.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11366058 0.25 g 0.25 Gramm
11356058 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010547.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14523-22-9 | C4Cl2O4Rh2 | 388.75 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14523-22-9
Summenformel C4Cl2O4Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 388.75
MDL-Nummer MFCD00135610
InChI-Schlüssel FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
Synonym tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium i
IUPAC-Name bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(methanidylidyneoxidanium) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium(I), Rh 50.1-52.9%
Schmelzpunkt 121°C
Menge 0.25 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It is soluble in organic or non-aqueous solvent.
Formelmasse 388.76
Physikalische Form kristallin