Learn More
Tetrachlor-p-Benzochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-196401 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10606642 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10502811 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10512811 500 g Kunststoffflasche -
3 options
Artikelnummer. 10606642
Marke: Thermo Scientific Acros 213561000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 118-75-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-75-2
Summenformel C6Cl4O2
Molekulargewicht (g/mol) 245.86
MDL-Nummer MFCD00001594
InChI-Schlüssel UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone
PubChem CID 8371
ChEBI CHEBI:36703
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrachlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachloro-p-benzoquinone
Schmelzpunkt >290°C
Flammpunkt >100°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6Cl4(=O)2
Menge 100 g
Beilstein 07, 636
Fieser 01,125; 02,66; 03,46; 04,75
Merck Index 15, 2078
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,sparingly soluble in ccl4,cs2 and chloroform,practically insoluble in cold petroleum ether and,cold alcohol
Formelmasse 245.88
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrachloro-p-benzoquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.