Learn More
Tetrachlorbis-(Tetrahydrofuran)-Titan(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11304517 10 g 10 Gramm
11324517 2 g 2 Gramm
11314517 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039594.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31011-57-1 | Molecular Formula: C8H16Cl4O2Ti | Molecular Weight: 333.881 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31011-57-1
Summenformel C8H16Cl4O2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 333.881
MDL-Nummer MFCD00077884
InChI-Schlüssel LXWBMENBONGPSB-UHFFFAOYSA-J
Synonym tetrachlorobis tetrahydrofuran titanium, tetrachlorobis tetrahydrofuran titanium iv, bis tetrahydrofuran ; titanium tetrachloride, titanium iv chloride tetrahydrofuran complex
PubChem CID 10958563
IUPAC-Name Oxolan;Tetrachlortitan
SMILES C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV)
Schmelzpunkt 126°C to 128°C
Farbe Gelb
Flammpunkt -17°C (1°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2925
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water
Formelmasse 333.91
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver/Kristallin