Learn More
Tetrachloroguajacol, TRC
Artikelnummer. 30409737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409737 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409737 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT292275100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachloroguaiacol
CAS 2539-17-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H4 Cl4 O2
Menge 100 mg
Synonym Tetrachloroguajacol
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl4O2/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h12H,1H3
SMILES COc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-Name 2,3,4,5-Tetrachlor-6-methoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 261.92
Formelmasse 259.8965
Reinheit (%) >95