Learn More
Tetrachlorohafnium, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrachlorohafnium |
| CAS | 13499-05-3 |
| Summenformel | Cl4Hf |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Hafnium chloride (HfCl4) (6CI,8CI), Hafnium chloride, Hafnium tetrachloride, Hafnium(IV) chloride, Hafnium chloride (HfCl4), (T-4)- |
| InChI-Formel | InChI=1S/4ClH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Hf+4] |
| IUPAC-Name | hafnium(4+);tetrachloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 320.3 |
| Formelmasse | 319.822 |