Learn More
Tetrachlorohafnium, TRC
Artikelnummer. 30368631
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30368631 10 g 10 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30368631
Marke: Toronto Research Chemicals TRCC29276510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachlorohafnium
CAS 13499-05-3
Summenformel Cl4Hf
Menge 10 g
Synonym Hafnium chloride (HfCl4) (6CI,8CI), Hafnium chloride, Hafnium tetrachloride, Hafnium(IV) chloride, Hafnium chloride (HfCl4), (T-4)-
InChI-Formel InChI=1S/4ClH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Hf+4]
IUPAC-Name hafnium(4+);tetrachloride
Molekulargewicht (g/mol) 320.3
Formelmasse 319.822