Learn More
Tetrachlorphthalsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477997 500 g -
11487997 2500 g 2500 Gramm
11497997 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17404.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 117-08-8 | C8Cl4O3 | 285.885 g/mol
Protection of amines as their tetrachlorophthalimide derivatives, by reaction with the anhydride in the presence of triethylamine, has been found to be useful in oligosaccharide chemistry. The group is stable to a wide range of reagents but can be selectively cleaved with ethylenediamine at lower temperatures than for the parent phthalimide derivatives; in particular, carboxylic esters are not cleaved under these conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Schutz von Aminen als Tetrachlorophthalimidderivate durch Reaktion mit dem Anhydrid in Gegenwart von Triethylamin hat sich in der Oligosaccharidchemie als geeignet erwiesen. Die Gruppe ist stabil gegenüber einer Vielzahl von Reagenzien, kann aber selektiv mit Ethylendiamin bei niedrigeren Temperaturen gespalten werden als die Ausgangsphthalimidderivaten; insbesondere werden Carbonsäureester unter diesen Bedingungen nicht gespalten.
Löslichkeit
Hydrolysiert langsam in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-08-8
Summenformel C8Cl4O3
Molekulargewicht (g/mol) 285.885
MDL-Nummer MFCD00005920
InChI-Schlüssel AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachlorophthalic anhydride, tetrathal, 4,5,6,7-tetrachloro-1,3-isobenzofurandione, niagathal, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrachloro, phthalic anhydride, tetrachloro, 4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, unii-76glw0lbek, ccris 6202
PubChem CID 8326
ChEBI CHEBI:59097
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrachlor-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachlorophthalic anhydride
Schmelzpunkt 254°C to 258°C
Siedepunkt 349°C to 354°C
Flammpunkt 362°C (683°F)
Geruch Schwach
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 211560
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes slowly in water.
Formelmasse 285.9
Reinheit (%) 98%