Learn More
Tetrachloropicolinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrachloropicolinic Acid |
| CAS | 10469-09-7 |
| Summenformel | C6 H Cl4 N O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Tetrachloro-2-pyridinecarboxylic Acid, Tetrachloro-2-picolinic Acid, 3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic Acid, 3,4,5,6-Tetrachloropicolinic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-1-2(8)4(6(12)13)11-5(10)3(1)9/h(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-Name | 3,4,5,6-Tetrachlorpyridin-2-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.89 |
| Formelmasse | 258.8761 |