Learn More
WTW™ TetraCon 325-20, 4-Elektrodenmeßzelle mit integriertem Temperaturfühler, 20 m Kabel
Die universell einsetzbaren Leitfähigkeitsmesszellen von WTW setzen Maßstäbe in der Leitfähigkeitsmessung. Ihre 4 Elektrodentechnologie macht sie unempfindlich gegen Verschmutzung und Polarisationseffekte, wodurch sie stets präzise und zuverlässig bleiben.
Marke: WTW™ 301974
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
0.475 cm–1 | |
Standardmäßige Leitfähigkeitszelle | |
Kohlenstoff/Epoxy | |
TetraCon™ 325-20 |
Für Leitfähigkeitsmessungen in Tiefen bis 20 m | |
20 m | |
4-Elektrode, Temperatursensor, 20 m langes Kabel und wasserfester Stecker |