Learn More
WTW™ Leitfaehigkeitsmesszelle mit Temp.-FuehlerTyp TetraCon 325- 6
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
6 m
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zellkonstante | 0,475 cm-1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Leitfähigkeitsmessungen in Tiefen bis 20 m |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 90 °C |
| Typ | Standardmäßige Leitfähigkeitszelle |
| Durchmesser (metrisch) Körper | 15.3 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 6 m |
| Material | Epoxidharz/Graphit |
| Enthält | 4 Elektroden, Temperatursensor, 6 m langes Kabel und wasserdichter Stecker |
| IP-Schutzart | Gehäuse IP68 |
| Modell | TetraCon™ 325-6 |