Learn More
WTW™ Leitfähigkeitselektrode TetraCon 325/C
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10786253
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Leitfähigkeitselektrode
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
10786253 Leitfähigkeitselektrode 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10786253 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 301900
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
WTW trägt zwei spezielle Messzellen, die speziell auf diese Anwendungen ausgelegt sind: Die TetraCon™ S besteht aus einem Elektrodenkörper, der dank seiner Schaufelform perfekt für die Messung pasteöser Proben geeignet und einfach zu reinigen ist. Die TetraCon™ 325/C ist mit einem chemikalienbeständigen Kopf aus PEEK zur Messung besonders saurer Proben ausgestattet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellkonstante 0,475 cm-1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Saure Umgebungen
Typ Leitfähigkeitselektrode
Länge (metrisch) 1.5 m
Sonde Temperaturfühler
Enthält Integrierte Temperatursonde