Learn More
Tetracosan 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10725981 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10725981 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10103670 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 10725981 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 138040250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 646-31-1 | C24H50 | 338.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 646-31-1
Summenformel C24H50
Molekulargewicht (g/mol) 338.65
MDL-Nummer MFCD00009352
InChI-Schlüssel POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetracosane, lignocerane, unii-yq5h1m1d7i, tricosane, methyl, yq5h1m1d7i, tetracosane, analytical standard, tetracosane, acmc-1b0gq, n-tetracosane 5g, ksc357o9b
PubChem CID 12592
ChEBI CHEBI:32936
IUPAC-Name Tetracosan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetracosane
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 49°C to 52°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 391°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)22CH3
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 338.65
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Glänzende Flocken