Learn More
Tetracyclohexyltin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11373487 5 g 5 Gramm
11363487 1 g 1 Gramm
11383487 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11373487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 018822.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1449-55-4 | C24H44Sn | 451.326 g/mol
It is used as the ion carrier for the construction of a highly selective salicylate sensor. This sensor shows a Nernstian response to salicylate ions over a very wide concentration (1.0 × 10-7-1.0 × 10-1 M) in a pH range of 5.5-10.5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1449-55-4
Summenformel C24H44Sn
Molekulargewicht (g/mol) 451.326
MDL-Nummer MFCD00014278
InChI-Schlüssel JUISPCSEIXBMNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetracyclohexyltin, stannane, tetracyclohexyl, tetracyclohexylstananne, tetracyclohexyl tin, tin, tetracyclohexyl, acmc-1c0rn
PubChem CID 74056
IUPAC-Name Tetracyclohexylstannan
SMILES C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetracyclohexyltin
Schmelzpunkt 241°C to 250°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3146
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (8.1E-9 g/L) (25°C),
Formelmasse 451.31
Physikalische Form Pulver